Learn More
8,9,10,11-tetrahidrodibenz(a,h)acridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8,9,10,11','Tetrahydrodibenz(a,h)acridine |
| CAS | 97135-12-1 |
| Fórmula molecular | C21 H17 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1,3,5,7,9-13H,2,4,6,8H2 |
| SMILES | C1CCc2c(C1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)nc23 |
| Peso molecular (g/mol) | 283.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1361 |