Learn More
(+)-[(8,8-Diclorocanforil)sulfonil]oxaziridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+)-[(8,8-Dichlorocamphoryl)sulfonyl]oxaziridine |
| CAS | 127184-05-8 |
| Fórmula molecular | C10H13Cl2NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [2R-(2alpha,4aalpha,7alpha,8aR*)]-8,8-Dichlorotetrahydro-9,9-dimethyl-4H-4a,7-methanooxazirino[3,2-i][2,1]benzisothiazole 3,3-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N4O[C@@]34C2(Cl)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 298.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.9993 |