Learn More
8,8'-(Butano-1,4-diil)bis(8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona), Mikromol™
Beschreibung
8,8'-(Butano-1,4-diil)bis(8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona)
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione) |
| CAS | 257877-44-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H32 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione), Buspirone Hydrochloride Imp. N (EP), Buspirone Imp. N (EP), Buspirone USP Related Compound N, Buspirone USP RC N, Buspirone Related Compound N, Buspirone Hydrochloride Impurity N, Buspirone Impurity N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32N2O4/c25-17-13-21(7-1-2-8-21)14-18(26)23(17)11-5-6-12-24-19(27)15-22(16-20(24)28)9-3-4-10-22/h1-16H2 |
| SMILES | O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O |
| Nombre IUPAC | 8-[4-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-il)butil]-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-diona |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?