Learn More
8,8'-(1,4-butanodiil)bis-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona, TRC
Código de producto. 30343467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30343467 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30343467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB690145500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione)
CAS 257877-44-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C22 H32 N2 O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione), Buspirone Hydrochloride Imp. N (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32N2O4/c25-17-13-21(7-1-2-8-21)14-18(26)23(17)11-5-6-12-24-19(27)15-22(16-20(24)28)9-3-4-10-22/h1-16H2
SMILES O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O
Nombre IUPAC 8-[4-(7,9-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-il)butil]-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-diona
Peso molecular (g/mol) 388.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.2362
Porcentaje de pureza >95