Learn More
8-(4-Clorobutil)-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-diona, TRC
Código de producto. 17992675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992675 1 g 1 g
17924515 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3650201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21098-11-3
Fórmula molecular C13 H20 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 257.76
Sinónimo 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP)
Nombre IUPAC 8-(4-clorobutil)-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-dión
SMILES ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1183
Porcentaje de pureza >95%