Learn More
8-(4-clorobutil)-8-azaespiro[4.5]-decano-7,9-diona, Mikromol™
Descripción
8-(4-clorobutil)-8-azaespiro[4.5]-decano-7,9-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione |
| CAS | 21098-11-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H20 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP), Buspirone Imp. L (EP), Buspirone USP Related Compound L, Buspirone USP RC L, 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Related Compound L, Buspirone Hydrochloride Impurity L, Buspirone Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2 |
| SMILES | ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 8-(4-clorobutil)-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona |
| Mostrar más |