Learn More
8-(4-bromobutil)-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-(4-Bromobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione-d8 |
| CAS | 1330189-17-7 |
| Fórmula molecular | C13H12D8BrNO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20BrNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2/i3D2,4D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 8-(4-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutil)-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.118 |