Learn More
Bromuro de 8-(2-pirimidinil)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-(Pyrimidin-2-yl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane Bromide |
| CAS | 81461-73-6 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N4 . Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 8-Aza-5-azoniaspiro[4.5]decane','8-(2-pyrimidinyl)-','bromide (1:1), 8-Aza-5-azoniaspiro[4.5]decane','8-(2-pyrimidinyl)-','bromide (9CI), 8-(2-Pyrimidinyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19N4.BrH/c1-2-9-16(8-1)10-6-15(7-11-16)12-13-4-3-5-14-12;/h3-5H,1-2,6-11H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C1CC[N+]2(C1)CCN(CC2)c3ncccn3 |
| Nombre IUPAC | 8-pirimidin-2-il-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decano;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 299.2101 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0793 |