Learn More
8-[2-(Difenilmetoxi)-N-metiletilamino]-1,3-dimetilxantina, TRC
Código de producto. 30372291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372291 25 mg
30380855 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30372291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49206525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33120-34-2
Fórmula molecular C23 H25 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 419.48
Sinónimo 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Nombre IUPAC 8-[2-benzhidroxietil(metil)amino]-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)c3nc4N(C)C(=O)N(C)C(=O)c4[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O3/c1-26(22-24-18-20(25-22)27(2)23(30)28(3)21(18)29)14-15-31-19(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17/h4-13,19H,14-15H2,1-3H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1957