Learn More
8-[(2-(Difenilmetoxi)etil)(metil)amino]-1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, Mikromol™
Código de producto. 30460195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460195 4 x 25 mg -
17913686 25 mg 25 miligramos
17923686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460195 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0599.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
8-[(2-(Difenilmetoxi)etil)(metil)amino]-1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
CAS 33120-34-2
Nombres de analitos o componentes 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H25 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 8-[(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)(methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O3/c1-26(22-24-18-20(25-22)27(2)23(30)28(3)21(18)29)14-15-31-19(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17/h4-13,19H,14-15H2,1-3H3,(H,24,25)
Tipo de solución Neat
SMILES CN(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)c3nc4N(C)C(=O)N(C)C(=O)c4[nH]3
Nombre IUPAC 8-[2-benzhidriloxietil(metil)amino]-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 419.48
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1957 g/mol