Learn More
8-(2,3-Diclorofenilo)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]bromuro de decano, TRC
Código de producto. 30380755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380755 1 g -
30369565 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4360701G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 795313-24-5
Fórmula molecular C14 H19 Cl2 N2 . Br
Peso molecular (g/mol) 366.12
Sinónimo 8-Aza-5-azoniaspiro[4.5]decane, 8-(2,3-dichlorophenyl)-, bromide (1:1), 8-Aza-5-azoniaspiro[4.5]decane, 8-(2,3-dichlorophenyl)-, bromide (9CI), 8-(2,3-Dichlorophenyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane bromide (1:1)
Nombre IUPAC 8-(2,3-diclorofenilo)-8-aza-5-azoniaspiro[4,5]decano; bromuro
SMILES [Br-].Clc1cccc(N2CC[N+]3(CCCC3)CC2)c1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 8-(2,3-Dichlorophenyl)-8-aza-5-azoniaspiro[4.5]decane Bromide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19Cl2N2.BrH/c15-12-4-3-5-13(14(12)16)17-6-10-18(11-7-17)8-1-2-9-18;/h3-5H,1-2,6-11H2;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.0109