Learn More
8,14beta-Dihidrooripavina, TRC
Código de producto. 30381573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381573 25 mg
30374471 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44996025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873087-79-7
Fórmula molecular C18 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 299.36
Sinónimo Morphinan-3-ol, 6,7-didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-, (5α)-, (5α)-6,7-Didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol, 8,14-Dihydrooripavine, 8,14β-Dihydrooripavine
Nombre IUPAC (4R,4aR,7aR,12bS)-7-metaxi-3-metil-2,4,4a,5,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-9-ol
SMILES COC1=CC[C@H]2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8,14beta-Dihydrooripavine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-6-14(21-2)17(18)22-16-13(20)5-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,5-6,11-12,17,20H,4,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1521