Learn More
Ácido 8,14-dihidroxi-2,2,20,20-tetrametil-heneicosanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8,14-Dihydroxy-2,2,20,20-tetramethyl-heneicosanedioic Acid |
| CAS | 2570179-40-5 |
| Fórmula molecular | C25H48O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Bempedoic Acid Impurity 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H48O6/c1-24(2,22(28)29)18-12-6-10-16-20(26)14-8-5-9-15-21(27)17-11-7-13-19-25(3,4)23(30)31/h20-21,26-27H,5-19H2,1-4H3,(H,28,29)(H,30,31) |
| SMILES | O=C(O)C(C)(C)CCCCCC(O)CCCCCC(O)CCCCCC(C(=O)O)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 8,14-dihidroxi-2,2,20,20-tetrametilhenicosanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 444.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.35 |