Learn More
8-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-1-octen-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-octen-4-ol |
| CAS | 339563-66-5 |
| Fórmula molecular | C14H30O2Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H30O2Si/c1-7-10-13(15)11-8-9-12-16-17(5,6)14(2,3)4/h7,13,15H,1,8-12H2,2-6H3 |
| SMILES | OC(CC=C)CCCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 8-((terc-butildimetilsilil)oxi)oct-1-en-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 258.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.2 |