Learn More
(7Z)-Acetato de Dodecenyl, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-7-Dodecen-1-yl acetate |
| CAS | 14959-86-5 |
| Fórmula molecular | C14 H26 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-Dodecen-1-ol, acetate, (Z)- (8CI), (Z)-1-Acetoxy-7-dodecene, (Z)-7-Dodecen-1-ol acetate, (Z)-7-Dodecen-1-yl acetate, (Z)-7-Dodecenyl acetate, Looplure, MK 26, Z7-Dodecenyl acetate, cis-1-Acetoxy-7-dodecene, cis-7-Dodecen-1-ol acetate, cis-7-Dodecen-1-yl acetate, cis-7-Dodecenyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h6-7H,3-5,8-13H2,1-2H3/b7-6- |
| SMILES | CCCC\C=C/CCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(Z)-dodec-7-enilo] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 226.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1933 |