Learn More
(7Z,9E)-acetato de dodecadienilo, TRC
Código de producto. 30133614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133614 50 mg 50 miligramos
30004420 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53579550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55774-32-8
Fórmula molecular C14H24O2
Peso molecular (g/mol) 224.34
Sinónimo (E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl Acetate, (E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate, (Z,E)-7,9-Dodecadienyl Acetate;
SMILES CC\C=C\C=C/CCCCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (7Z,9E)-Dodecadienyl Acetate