Learn More
Ácido (7Z)-7-hexadecenoico (solución en etanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7Z)-7-Hexadecenoic Acid |
| CAS | 2416-19-5 |
| Fórmula molecular | C16 H30 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (Z)-7-Hexadecenoic acid, 7Z-Hexadecenoic acid, Hypogeic acid, cis-7-Hexadecenoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h9-10H,2-8,11-15H2,1H3,(H,17,18)/b10-9- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-hexadec-7-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 254.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.2246 |