Learn More
(7Z)-7-éster metilo de ácido hexadecenoico (solución en etanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7Z)-7-Hexadecenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56875-67-3 |
| Fórmula molecular | C17H32O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (Z)-7-Hexadecenoic acid methyl ester, Methyl (Z)-7-hexadecenoate, Methyl cis-7-hexadecenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h10-11H,3-9,12-16H2,1-2H3/b11-10- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil (Z)-hexadec-7-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.2402 |