Learn More
(7S)-7-Amino-5,7-dihidro-5-metil-6H-dibenz[b,d]azepin-6-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7S)-7-Amino-5,7-dihydro-5-methyl-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one |
| CAS | 365242-16-6 |
| Fórmula molecular | C15H14N2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2O/c1-17-13-9-5-4-7-11(13)10-6-2-3-8-12(10)14(16)15(17)18/h2-9,14H,16H2,1H3/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CN1C(=O)[C@@H](N)c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (7S)-7-amino-5-metil-7H-benzo[d][1]benzazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 238.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1106 |