Learn More
Yoduro de (7S)-5,6,7,8-tetrahidro-7-(metoxicarbonil)-2-metil-5-oxo-imidazo[1,5-c]pirimidinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7S)-5,6,7,8-Tetrahydro-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-imidazo[1,5-c]pyrimidinium Iodide |
| CAS | 69618-95-7 |
| Fórmula molecular | C9H12IN3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-5,6,7,8-Tetrahydro-7-(methoxycarbonyl)-2-methyl-5-oxo-imidazo[1,5-c]pyrimidinium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N3O3.HI/c1-11-4-6-3-7(8(13)15-2)10-9(14)12(6)5-11;/h4-5,7H,3H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | O=C1N[C@H](C(OC)=O)CC2=C[N+](C)=CN12.[I-] |
| Nombre IUPAC | Yoduro de (S)-7-(metoxicarbonil)-2-metil-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-c]pirimidin-2-io |
| Peso molecular (g/mol) | 337.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.99 |