Learn More
Tocris Bioscience™ 7rh
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18779766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18779766 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18779766 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5860/5
Potent and selective DDR1 inhibitor; orally bioavailable
7rh is a potent and selective DDR1 inhibitor (IC50 = 6.8 nM). Exhibits selectivity for DDR1 over DDR2, Bcr-Abl and c-Kit (IC50 values are 101.4 and 355 nM and > 10 μM, respectively) and a range of other kinases. Inhibits proliferation of cancer cell lines expressing high levels of DDR1 in vitro and suppresses cancer cell invasion, adhesion and tumorigenicity. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-N-[3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylethynyl)benzamide
CAS 1429617-90-2
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C30H29F3N6O
Pureza 98%