Learn More
7rh, MedChemExpress
Código de producto. 16492648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492648 5 mg 5 miligramos
16480449 10 mg 10 miligramos
16404116 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU004445mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 7rh (DDR1-IN-2) is a potent inhibitor of discoidin domain receptor 1 (DDR1), with an IC50 of 13.1 nM, and also less potently inhibits DDR2, with an IC50 of 203 nM.
7rh (DDR1-IN-2) is a potent inhibitor of discoidin domain receptor 1 (DDR1), with an IC50 of 13.1 nM, and also less potently inhibits DDR2, with an IC50 of 203 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7rh
CAS 1429617-90-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H29F3N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo DDR1-IN-2
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (114.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1)C3=CC=C(CC)C(C#CC4=CN5C(N=C4)=CC=N5)=C3
Peso molecular (g/mol) 546.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.59
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation