Learn More
(7R,8S,9R,10S)-rel-7,8,9,10-tetrahidrobenzo[a]pireno-7,8,9,10-tetrol, TRC
Código de producto. 30009316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009316 0.5 mg 0.50 miligramo
30004599 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3099950.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61490-66-2
Fórmula molecular C20 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 320.34
Sinónimo Benzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol, 7,8,9,10-tetrahydro-, (7R,8S,9R,10S)-rel-, Benzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol, 7,8,9,10-tetrahydro-, (7alpha,8beta,9beta,10alpha)-, rel-(7R,8S,9R,10S)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol, (7,10/8,9)-Tetrahydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene, (+/-)-Benzo[a]pyrene-r-7,t-8,t-9,c-10-tetrahydrotetrol, 7beta,8alpha,9alpha,10beta-Tetrahydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene, Benzo[a]pyrenetetrol I 1, Tetrol I 1
Nombre IUPAC (7R,8S,9R,10S)-7,8,9,10-tetrahidrobenzo[a]pireno-7,8,9,10-tetrol
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O)c2cc3ccc4cccc5ccc(c2[C@@H]1O)c3c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (7R,8S,9R,10S)-rel-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16O4/c21-17-13-8-11-5-4-9-2-1-3-10-6-7-12(15(11)14(9)10)16(13)18(22)20(24)19(17)23/h1-8,17-24H/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1049