Learn More
7N-[1-(2-carboxi)etil]alopurinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7N-[1-(2-Carboxy)ethyl]allopurinol |
| CAS | 34397-00-7 |
| Fórmula molecular | C8H8N4O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purine-9-propanoic Acid, 9H-Hypoxanthin-9-ylpropionic Acid, NSC 79667 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N4O3/c13-5(14)1-2-12-4-11-6-7(12)9-3-10-8(6)15/h3-4H,1-2H2,(H,13,14)(H,9,10,15) |
| SMILES | C1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(6-oxo-3H-purin-9-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0596 |