Learn More
Sulfato de 7H-purin-6-amina (sulfato de adenina), Mikromol
Descripción
Sulfato de 7H-purin-6-amina (sulfato de adenina), Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenine Sulphate |
| CAS | 321-30-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Adenine Sulphate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | 2[C5 H5 N5] . S O4 H2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Adenosine Imp. A (EP), 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenosine Imp. A (EP) as Sulphate, Adenine Sulphate, Adenosine Impurity A as Sulphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O |
| Mostrar más |