Learn More
7H-Ácido Dodecafluoroheptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7H-Perfluoroheptanoic acid |
| CAS | 1546-95-8 |
| Fórmula molecular | C7 H2 F12 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptanoic acid, 7H-Dodecafluoroheptanoic acid, 7H-Perfluoroheptanoic acid, Dodecafluroheptylic acid, ω-Hydroperfluoroenanthic acid, ω-Hydroperfluoroheptanoic acid, ω-Monohydroperfluoroheptanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2F12O2/c8-1(9)3(10,11)5(14,15)7(18,19)6(16,17)4(12,13)2(20)21/h1H,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 346.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.9863 |