Learn More
7H-Dibenzo[c,g]carbazol, TRC
Código de producto. 30133590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133590 100 mg 100 miligramos
30005355 5 mg 5 miligramos
30010820 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194-59-2
Fórmula molecular C20 H13 N
Peso molecular (g/mol) 267.32
Sinónimo 7H-Dibenzo[c,g]carbazole, 3,4:5,6-Dibenzocarbazole, 7-Aza-7H-dibenzo[c,g]fluorene, NSC 87519
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3[nH]c4ccc5ccccc5c4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7H-Dibenzo[c,g]carbazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13N/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17-19(15)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)21-17/h1-12,21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1048