Learn More
7H-dibenzo(c,g)Carbazol, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15206136 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15206136 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15206136 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1197
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
7H-dibenzo(c,g)carbazol194-59-21000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7H-Dibenzo(c,g)carbazole
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 194-59-2, 75-09-2
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C20H13N
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI STJXCDGCXVZHDU-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(N3)C=CC5=CC=CC=C54
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Peso molecular (g/mol) 267.331
PubChem CID 9134
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:82312
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio