Learn More
7H-benzo[c]fluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7H-Benzo(c)fluorene |
| CAS | 205-12-9 |
| Fórmula molecular | C17 H12 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Benzo[c]fluorene, 11H-Benzo[c]fluorene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12/c1-3-7-15-12(5-1)9-10-14-11-13-6-2-4-8-16(13)17(14)15/h1-10H,11H2 |
| SMILES | C1c2ccccc2c3c1ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 7H-benzo[c]fluoreno |
| Peso molecular (g/mol) | 216.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0939 |