Learn More
7H-Benz[de]antracen-7-ona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486996 100 g 100 g
11476996 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25322.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-05-3
Fórmula molecular C17H10O
Peso molecular (g/mol) 230.266
Número MDL MFCD00003585
Clave InChI HUKPVYBUJRAUAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzanthrone, 7h-benz de anthracen-7-one, benzanthrenone, ms-benzanthrone, dye, benzanthrone, benzoanthrone, mesobenzanthrone, 7h-benzo de anthracen-7-one, 1,9-benzanthrone
PubChem CID 6697
Nombre IUPAC benzo[a]fenalén-7-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C(=CC=C4)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7H-Benz[de]anthracen-7-one
Punto de fusión 171°C to 175°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1455646
Índice Merck 14,1063
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.27
Porcentaje de pureza 99%