Learn More
(7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol, 1-acetato (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol 1-Acetate |
| CAS | 54364-62-4 |
| Fórmula molecular | C14 H24 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Z,E)-7,9-Dodecadien-1-ol, Acetate, (7E,9Z)-1-Acetoxydodecadiene, (7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-yl Acetate, (E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate, (Z,E)-7,9-Dodecadienyl Acetate, 7E,9Z-Dodecadienyl Acetate, Eudemone, Lobewit, trans-7,cis-9-Dodecadienyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+ |
| SMILES | CC\C=C/C=C/CCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(7E,9Z)-dodeca-7,9-dienilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 224.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1776 |