Learn More
(7E,9E)-b-Ionilideno Acetaldehído grado técnico (>85%), TRC
Código de producto. 30395928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395928 25 mg -
30402186 500 mg 500 miligramos
30403900 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI73400025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3917-41-7
Fórmula molecular C15 H22 O
Peso molecular (g/mol) 218.33
Sinónimo 2,4-Pentadienal, 3-methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (2E,4E)-, 2,4-Pentadienal, 3-methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E,E)- (8CI), (2E,4E)-3-Methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadienal, (7E,9E)-β-Ionylideneacetaldehyde, (E)-β-Ionylideneacetaldehyde, (E,E)-3-Methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadienal, (2E,4E)-3-Methyl-5-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)penta-2,4-dienal
Nombre IUPAC (2E,4E)-3-metil-5-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)penta-2,4-dienal
SMILES C\C(=C/C=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (7E,9E)-beta-Ionylidene Acetaldehyde
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O/c1-12(9-11-16)7-8-14-13(2)6-5-10-15(14,3)4/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b8-7+,12-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1671