Learn More
Éster terc-butílico del ácido 7Beta-[(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(1-carboxi-1-metiletoxiimino)acetamido]-3-acetoximetil-3-cefem-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7beta-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 98382-95-7 |
| Fórmula molecular | C23H29N5O9S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29N5O9S2/c1-10(29)35-7-11-8-38-18-14(17(31)28(18)15(11)19(32)33)26-16(30)13(12-9-39-21(24)25-12)27-37-23(5,6)20(34)36-22(2,3)4/h9,14,18H,7-8H2,1-6H3,(H2,24,25)(H,26,30)(H,32,33)/b27-13-/t14-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)OC(C)(C)C)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-[2-metil-1-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-1-oxopropan-2-il]oxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 583.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 583.1407 |