Learn More
7Beta-Espironolactona, TRC
Código de producto. 30411736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411736 25 mg 25 miligramos
30418646 10 mg 10 miligramos
30409511 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68301025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33784-05-3
Fórmula molecular C24 H32 O4 S
Peso molecular (g/mol) 416.57
Sinónimo Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,17α)-, 17α-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7β-mercapto-3-oxo-, γ-lactone, acetate (8CI), 3'-(3-Oxo-7β-acetylthio-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)-propionic acid lactone, 7β-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone, SC 11940
Nombre IUPAC Etanioato S-[(7S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3,5'-dioxispiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantoreno-17,2'-oxolano]-7-il] etanolioato
SMILES CC(=O)S[C@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-beta-Spironolactone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2021