Learn More
7beta-Hydroxylathyrol, MedChemExpress
Código de producto. 16489228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489228 10 mg 10 miligramos
16421648 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1484
MedChemExpress 7beta-Hydroxylathyrol is a natural product.
7beta-Hydroxylathyrol is a natural product.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7beta-Hydroxylathyrol
CAS 34208-98-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (47.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1C[C@@](C(/C(C)=C\[C@@H](C2(C)C)[C@@H]2C[C@@H](O)C([C@@H]3O)=C)=O)(O)[C@]3([H])[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 350.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid