Learn More
7beta-hidroxi deshidro epiandrosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7b-Hydroxy DHEA |
| CAS | 2487-48-1 |
| Fórmula molecular | C19 H28 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Androst-5-en-17-one, 3,7-dihydroxy-, (3β,7β)-, Androst-5-en-17-one, 3β,7β-dihydroxy- (7CI,8CI), (3β,7β)-3,7-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 3α,7β-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3β,7β-Dihydroxy-5-androsten-17-one, 3β,7β-Dihydroxy-5-androstene-17-one, 7-β-OH-DHEA, 7β-Hydroxy-DHEA, 7β-Hydroxydehydroepiandrosterone, Androst-5-en-17-one-3β,7β-diol, Androst-5-ene-17-one-3β,7β-diol, Androst-5-ene-3β,7β-diol-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)10-15(21)17-13-3-4-16(22)19(13,2)8-6-14(17)18/h10,12-15,17,20-21H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (3S,7R,8R,9S,10R,13S,14S)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.2038 |