Learn More
Ácido 7beta-hidroxi-5beta-colanoico, TRC
Código de producto. 30397306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30397306 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30397306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH900270100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7beta-Hydroxy-5beta-cholanoic Acid
CAS 10601-78-2
Fórmula molecular C24 H40 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 7beta-Hydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid, 7beta-Hydroxy-5beta-cholanic Acid, 7beta-Hydroxy-5beta-cholanic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O3/c1-15(7-10-21(26)27)17-8-9-18-22-19(11-13-24(17,18)3)23(2)12-5-4-6-16(23)14-20(22)25/h15-20,22,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15?,16-,17-,18?,19+,20+,22?,23+,24+/m1/s1
SMILES CC(CCC(=O)O)[C@H]1CCC2C3[C@@H](O)C[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]12C
Nombre IUPAC Ácido 4-[(5R,7S,9S,10S,13S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 376.573
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.298