Learn More
7Beta-Hidroxi-4-colesteno-3-ona, TRC
Código de producto. 30138198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138198 10 mg 10 miligramos
30003260 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82512510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25876-54-4
Fórmula molecular C27 H44 O2
Peso molecular (g/mol) 400.64
Sinónimo Cholest-4-en-3-one, 7-hydroxy-, (7β)-, Cholest-4-en-3-one, 7β-hydroxy- (8CI), (7β)-7-Hydroxycholest-4-en-3-one, δ4-7β-Hydroxycholestenone, 7β-Hydroxy-4-cholesten-3-one, 7β-Hydroxycholest-4-en-3-one
Nombre IUPAC (7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantranta-3-una
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7beta-Hydroxy-4-cholesten-3-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.3341