Learn More
7Beta-Eplerenona, TRC
Código de producto. 30371816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371816 2.5 mg
30388177 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5887702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209253-81-6
Fórmula molecular C24H30O6
Peso molecular (g/mol) 414.49
Sinónimo (7beta,11alpha,17alpha)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone Methyl Ester, Eplerenone EP Impurity E
SMILES COC(=O)[C@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CCC(=O)O6)[C@H]14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7beta-Eplerenone
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2042