Learn More
(7Beta,17Beta)-3-metoxi-7-metil-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7beta,17beta)-3-Methoxy-7-methyl-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol |
| CAS | 153063-86-6 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 20 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4-5,11-12,16-19,21H,6-10H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](C)Cc2c1 |
| Nombre IUPAC | (7S,8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-7,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |