Learn More
7Alfa-terc-butildimetilsililoxicolest-5-en-3Beta-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7alpha-tert-Butyldimethylsilyloxycholest-5-en-3beta-ol |
| CAS | 2375033-57-9 |
| Fórmula molecular | C33H60O2Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3β,7α)-7-O-tert-Butyldimethylsilyl-cholest-5-ene-3,7-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H60O2Si/c1-22(2)12-11-13-23(3)26-14-15-27-30-28(17-19-33(26,27)8)32(7)18-16-25(34)20-24(32)21-29(30)35-36(9,10)31(4,5)6/h21-23,25-30,34H,11-20H2,1-10H3/t23?,25-,26+,27-,28-,29?,30-,32?,33?/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-((terc-butildimetilsilil)oxi)-10,13-dimetil-17-((R)-6-metilheptan-2-il)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 516.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.93 |