Learn More
7Alfa-Hidroxifrullanoliro, TRC
Código de producto. 30407874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407874 25 mg
30404450 2.5 mg
30391817 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94270025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105578-87-8
Fórmula molecular C15H20O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo 3-methylenenaphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one, 7α-Hydroxy-4,11(13)-eudesmadien-12,6-olide, (3aR,5aR,9bS)-3a,4,5,5a,6,7,8,9b-Octahydro-3a-hydroxy-5a,9-dimethyl-3-methylene-naphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one
Nombre IUPAC (3aR,5aR,9bS)-3a-hidroxi-5a,9-dimetil-3-metilideno-4,5,6,7,8,9b-hexahidrobenzo[g][1]benzofurano-2-one
SMILES CC1=C2[C@@H]3OC(=O)C(=C)[C@]3(O)CC[C@@]2(C)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7Alpha-Hydroxyfrullanolide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-9-5-4-6-14(3)7-8-15(17)10(2)13(16)18-12(15)11(9)14/h12,17H,2,4-8H2,1,3H3/t12-,14+,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412