Learn More
7Alfa-Hidroxi-3-oxo-chol-4-en-24-Ácido oico, TRC
Código de producto. 30390677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390677 50 mg
30391631 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95118050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14772-95-3
Fórmula molecular C24H36O4
Peso molecular (g/mol) 388.54
Sinónimo 7α-Hydroxy-3-oxo-chol-4-enic Acid, 3-Oxo-7α-hydroxychol-4-en-24-oic Acid, 3-Oxo-7α-hydroxychol-4-enoic Acid, 7α-Hydroxy-3-oxo-4-cholen-24-oic Acid, 7α-Hydroxy-3-oxochol-4-enoic Acid
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7alpha-Hydroxy-3-oxo-chol-4-en-24-oic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H36O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h12,14,17-20,22,26H,4-11,13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.2614
Porcentaje de pureza >95%