Learn More
7alfa-carboxi-9,11alfa-epoxi-3-oxo-17alfa-pregn-4-eno-21,17-carbolactona, Mikromol
Descripción
7alfa-carboxi-9,11alfa-epoxi-3-oxo-17alfa-pregn-4-eno-21,17-carbolactona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eplerenone 7-Carboxylic Acid |
| CAS | 209253-82-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Eplerenone 7-Carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23H28O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone, Eplerenone EP Impurity D |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H]([C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@]45C)C(=O)O)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 400.46 |
| Mostrar más |