Learn More
7Alfa-Acetiltio-17Alfa-etoximetil Testosterona, TRC
Código de producto. 30321165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Unit Size
30321165 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30321165 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1887452.5MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 7alpha-Acetylthio-17alpha-ethoxymethyl Testosterone
CAS 3070439-36-7
Fórmula molecular C24H36O4S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Spironolactone EP Impurity I
SMILES O[C@]1(COCC)[C@]([C@@]2([H])CC1)(CC[C@@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@]2([H])[C@@H](CC3=CC4=O)SC(C)=O)C
Peso molecular (g/mol) 420.61