Learn More
(7Alfa)-7-terc-butildimetilsililoxi-colest-5-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7alpha)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one |
| CAS | 2375033-59-1 |
| Fórmula molecular | C33H58O2Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 7α-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H58O2Si/c1-22(2)12-11-13-23(3)26-14-15-27-30-28(17-19-33(26,27)8)32(7)18-16-25(34)20-24(32)21-29(30)35-36(9,10)31(4,5)6/h21-23,26-30H,11-20H2,1-10H3/t23?,26-,27+,28+,29?,30+,32?,33?/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C1)CC[C@@]2(C)C1=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | (7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-((terc-butildimetilsilil)oxi)-10,13-dimetil-17-((R)-6-metilheptan-2-il)-1,2,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 514.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.42 |