Learn More
Ácido (7Alfa,17Alfa)-9,17-Dihidroxi-3-oxo-pregn-4-eno-7,21-dicarboxílico Di-Gamma-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (7alpha,17alpha)- 9,17-Dihydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid Di-gamma-lactone |
| CAS | 209253-67-8 |
| Fórmula molecular | C23H28O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Eplerenone Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O5/c1-20-6-3-14(24)11-13(20)12-15-18-16-4-7-22(8-5-17(25)27-22)21(16,2)9-10-23(18,20)28-19(15)26/h11,15-16,18H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,18+,20+,21+,22-,23-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@]34OC(=O)[C@H](CC5=CC(=O)CC[C@]35C)[C@H]4[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 384.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1937 |