Learn More
7Alfa,12Alfa-Dihidroxicolest-4-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7a,12a-Dihydroxycholest-4-en-3-one |
| CAS | 1254-03-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C27 H44 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Cholest-4-en-3-one, 7,12-dihydroxy-, (7α,12α)-, Cholest-4-en-3-one, 7α,12α-dihydroxy- (7CI,8CI), (7α,12α)-7,12-Dihydroxycholest-4-en-3-one, 7α,12α-Dihydroxycholest-4-en-3-one, Cholest-4-ene-7α,12α-diol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O3/c1-16(2)7-6-8-17(3)20-9-10-21-25-22(15-24(30)27(20,21)5)26(4)12-11-19(28)13-18(26)14-23(25)29/h13,16-17,20-25,29-30H,6-12,14-15H2,1-5H3/t17-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (7R,8R,9S,10R,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 416.64 |
| Mostrar más |