Learn More
7ACC2, MedChemExpress
Descripción
7ACC2 is a potent monocarboxylate transporter (MCT) inhibitor with an IC50 of 11 nM for inhibition of [14C]-lactate influx. 7ACC2 is also a potent inhibitor of mitochondrial pyruvate transport. 7ACC2 is an anticancer agent through inhibition of lactate flux.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7ACC2 |
| CAS | 1472624-85-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H15NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (161.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C1=CC=C(C=C(C(O)=O)C(O2)=O)C2=C1)CC3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 309.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.32 |
| Mostrar más |