Learn More
7ACC1, MedChemExpress
Código de producto. 16438886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438886 100 mg 100 miligramos
16411476 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0067
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 7ACC1(DEAC; Coumarin D 1421; D 1421) selectively interfere with lactate fluxes in the lactate-rich tumor microenvironment; inhibits lactate influx but not efflux in tumor cells expressing MCT1 and MCT4 transporters.
7ACC1(DEAC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7ACC1
CAS 50995-74-9
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15NO4
Cantidad 100 mg
Sinónimo DEAC Coumarin D 1421 D 1421
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (127.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=C(N(CC)CC)C=C2OC1=O)O
Peso molecular (g/mol) 261.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.27
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death